Tisk…
3-Chlor-4-fluorothiophenol, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Chloro-2-fluoro-5-mercaptobenzene, 3-Chloro-4-fluorobenzenethiol, 3-Chlor-4-fluorobenzenethiol, 3-Chlor-4-fluorobenzene-1-thiol
PC1889M-10G PC1889M-1G
APOSPC1889M-10GEA 10350 CZK
APOSPC1889M-10G APOSPC1889M-1G
3-Chlor-4-fluorothiophenol, technická kvalita
3-Chlor-4-fluorothiophenol
Vzorec: C₆H₄ClFS
MW: 162.61
Bod varu: 68…70 °C/2mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052938
CAS číslo: 60811-23-6
UN: 2810
ADR: 6.1 III