Tisk…
2-Chlor-4-fluorothiophenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chlor-4-fluorobenzene-1-thiol, 2-Chloro-4-fluorobenzenethiol, 1-Chloro-3-fluoro-6-mercaptobenzene, 2-Chlor-4-fluorobenzenethiol
PC1889-1G PC1889-250MG PC1889-5G
APOSPC1889-1GEA 1740 CZK
APOSPC1889-1G APOSPC1889-250MG APOSPC1889-5G
2-Chlor-4-fluorothiophenol 97%
2-Chlor-4-fluorothiophenol
Vzorec: C₆H₄ClFS
Bod varu: 86…88 °C/15mmHg
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00052936
CAS číslo: 175277-99-3