Tisk…
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carbonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1886N-1G PC1886N-25G PC1886N-5G
APOSPC1886N-1GEA 1990 CZK
APOSPC1886N-1G APOSPC1886N-25G APOSPC1886N-5G
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carbonitrile 97%
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carbonitrile
Vzorec: C₁₁H₆ClFN₂O
Bod tání: 85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052551
CAS číslo: 175204-41-8