3-Chloro-4-fluorophenyl isocyanate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Chloro-1-fluoro-4-isocyanatobenzene
PC1886-25G
PC1886-5G
APOSPC1886-25GEA
8830
CZK
APOSPC1886-25G
APOSPC1886-5G
3-Chloro-4-fluorophenyl isocyanate 98%
3-Chloro-4-fluorophenyl isocyanate
- May form small amount of sediment.
Vzorec:
C₇H₃ClFNO Bod varu: 60…62 °C/2mmHg Hustota: 1,377 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 88 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00037037 CAS číslo: 50529-33-4 UN: 2206 ADR: 6.1,II |