Tisk…
2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)indole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1884T-1G PC1884T-5G
APOSPC1884T-1GEA 4600 CZK
APOSPC1884T-1G APOSPC1884T-5G
2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)indole 97%
2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)indole
Vzorec: C₁₄H₉ClFN
MW: 245.68
Bod tání: 170…173 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00068179
CAS číslo: 1868-88-8