Tisk…
3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1884R-1G PC1884R-5G PC1884R-25G
APOSPC1884R-1GEA 0 CZK
APOSPC1884R-1G APOSPC1884R-5G APOSPC1884R-25G
3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine, technická kvalita
3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine
Vzorec: C₆H₆ClFN₂
Bod tání: 74…79 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00042214
CAS číslo: 84282-78-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III