5-(Trifluoromethyl)-m-anisidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Amino-5-(trifluoromethyl)anisole, 3-Amino-5-methoxybenzotrifluoride, 3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)aniline, 5-(Trifluoromethyl)-3-anisidine, 5-(Trifluoromethyl)-3-methoxyaniline
PC1883-1G
PC1883-25G
PC1883-5G
APOSPC1883-1GEA
622
CZK
APOSPC1883-1G
APOSPC1883-25G
APOSPC1883-5G
5-(Trifluoromethyl)-m-anisidine 97%
5-(Trifluoromethyl)-m-anisidine
Vzorec:
C₈H₈F₃NO MW: 191,15 g/mol Bod tání: 50…52 °C Bod vzplanutí: 113 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000393 CAS číslo: 349-55-3 EINECS: 206-487-8 |