Tisk…
(2-Chloro-6-fluorophenyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1882-100G PC1882-25G
APOSPC1882-100GEA 7670 CZK
APOSPC1882-100G APOSPC1882-25G
(2-Chloro-6-fluorophenyl)acetic acid 98%
(2-Chloro-6-fluorophenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
Bod tání: 120…123 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004319
CAS číslo: 37777-76-7