Tisk…
4-Chlor-3-fluorfenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1880G-25G PC1880G-5G PC1880G-100G
APOSPC1880G-25GEA 1540 CZK
APOSPC1880G-25G APOSPC1880G-5G APOSPC1880G-100G
4-Chlor-3-fluorfenol 98%
4-Chlor-3-fluorfenol
Vzorec: C₆H₄ClFO
MW: 146.55
Bod varu: 84 °C/44mmHg
Bod tání: 50…56 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042583
CAS číslo: 348-60-7