Tisk…
4-Chlor-2-fluorfenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1880F-100G PC1880F-25G
APOSPC1880F-100GEA 5030 CZK
APOSPC1880F-100G APOSPC1880F-25G
4-Chlor-2-fluorfenol 98%
4-Chlor-2-fluorfenol
Vzorec: C₆H₄ClFO
Bod varu: 103…104 °C/50mmHg
Bod tání: 20 °C
Hustota: 1,378 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075030
CAS číslo: 348-62-9