Tisk…
3-Chlor-4-fluorfenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1880D-25G PC1880D-1G PC1880D-5G
APOSPC1880D-25GEA 2700 CZK
APOSPC1880D-25G APOSPC1880D-1G APOSPC1880D-5G
3-Chlor-4-fluorfenol 97%
3-Chlor-4-fluorfenol
Vzorec: C₆H₄ClFO
Bod varu: 103…104 °C/11mmHg
Bod tání: 38…43 °C
Bod vzplanutí: 108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002257
CAS číslo: 2613-23-2
EINECS: 220-042-5
UN: 3261
ADR: 8,III