Tisk…
2-Chlor-4-fluorfenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1880-100G PC1880-25G PC1880-500G
APOSPC1880-100GEA 1580 CZK
APOSPC1880-100G APOSPC1880-25G APOSPC1880-500G
2-Chlor-4-fluorfenol 98%
2-Chlor-4-fluorfenol
Vzorec: C₆H₄ClFO
MW: 146,55 g/mol
Bod varu: 171…172 °C
Bod tání: 20…23 °C
Hustota: 1,345 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 75 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002168
CAS číslo: 1996-41-4
EINECS: 217-876-7