4-Nitro-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC18759-25G
PC18759-5G
PC18759-10G
APOSPC18759-25GEA
1540
CZK
APOSPC18759-25G
APOSPC18759-5G
APOSPC18759-10G
4-Nitro-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid
4-Nitro-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid
Vzorec:
C₈H₄F₃NO₄ Bod tání: 135…142 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04039246 CAS číslo: 320-37-6 |