4-Chloro-2-fluoro-1-nitrobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Chloro-2-fluoronitrobenzene
PC1875-100G
PC1875-25G
PC1875-5G
APOSPC1875-100GEA
4700
CZK
APOSPC1875-100G
APOSPC1875-25G
APOSPC1875-5G
4-Chloro-2-fluoro-1-nitrobenzene 98%
4-Chloro-2-fluoro-1-nitrobenzene
Vzorec:
C₆H₃ClFNO₂ Bod tání: 48…49 °C Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00042211 CAS číslo: 700-37-8 EINECS: 211-842-5 |