Tisk…
2-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1870-100G PC1870-500G PC1870-1KG
APOSPC1870-100GEA 622 CZK
APOSPC1870-100G APOSPC1870-500G APOSPC1870-1KG
2-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzene 98%
2-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃ClFNO₂
Bod varu: 227…232 °C
Bod tání: 40…45 °C
Hustota: 1,61 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007206
CAS číslo: 350-30-1
EINECS: 206-499-3