Tisk…

1-Chloro-4-fluoro-2-nitrobenzene 99%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC1869-25G PC1869-5G PC1869-100G
APOSPC1869-25GEA 827 CZK
APOSPC1869-25G APOSPC1869-5G APOSPC1869-100G
1-Chloro-4-fluoro-2-nitrobenzene 99%
1-Chloro-4-fluoro-2-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃ClFNO₂
Bod varu: 237…239 °C
Bod tání: 37…40 °C
Bod vzplanutí: 109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00084853
CAS číslo: 345-17-5
EINECS: 206-456-9

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR