Tisk…
5-Chloro-4-fluoro-2-nitroaniline 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Amino-3-chlor-4-fluor-6-nitrobenzene
PC1868R-1G PC1868R-25G PC1868R-5G
APOSPC1868R-1GEA 834 CZK
APOSPC1868R-1G APOSPC1868R-25G APOSPC1868R-5G
5-Chloro-4-fluoro-2-nitroaniline 97+%
5-Chloro-4-fluoro-2-nitroaniline
Vzorec: C₆H₄ClFN₂O₂
MW: 190.56
Bod tání: 142…147 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00052698
CAS číslo: 104222-34-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III