Tisk…
1-Chloro-3-fluoro-2-propanol 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1868M-1G PC1868M-25G PC1868M-5G
APOSPC1868M-1GEA 3230 CZK
APOSPC1868M-1G APOSPC1868M-25G APOSPC1868M-5G
1-Chloro-3-fluoro-2-propanol 96%
1-Chloro-3-fluoro-2-propanol
Vzorec: C₃H₆ClFO
Bod varu: 153…156 °C
Hustota: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00045284
CAS číslo: 453-11-2
UN: 1987
ADR: 3,III