Tisk…
1-Chloro-2-fluoro-5-iodobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-1-fluoro-4-iodobenzene, 3-Chloro-4-fluoroiodobenzene
PC1868L-100G PC1868L-25G
APOSPC1868L-100GEA 7250 CZK
APOSPC1868L-100G APOSPC1868L-25G
1-Chloro-2-fluoro-5-iodobenzene 98%
1-Chloro-2-fluoro-5-iodobenzene
Vzorec: C₆H₃ClFI
MW: 256.45
Bod varu: 94…95 °C/15mmHg
Hustota: 2.02 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00042210
CAS číslo: 156150-67-3