Tisk…
1-Chloro-5-fluoro-2-iodobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1868H-25G PC1868H-100G PC1868H-500G
APOSPC1868H-25GEA 744 CZK
APOSPC1868H-25G APOSPC1868H-100G APOSPC1868H-500G
1-Chloro-5-fluoro-2-iodobenzene 98%
1-Chloro-5-fluoro-2-iodobenzene
Vzorec: C₆H₃ClFI
Bod varu: 96…98 °C/15mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051774
CAS číslo: 101335-11-9