Tisk…
1-Chloro-1-fluoroethylene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1865-1KG PC1865-25G PC1865-5G PC1865-100G
APOSPC1865-1KGEA 0 CZK
APOSPC1865-1KG APOSPC1865-25G APOSPC1865-5G APOSPC1865-100G
1-Chloro-1-fluoroethylene
1-Chloro-1-fluoroethylene
Informace o dodávce: A delivery charge of this item to mainland UK will be applied.
Vzorec: C₂H₂ClF
Bod varu: –24 °C
Bod tání: –169 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 2317-91-1
UN: 3161
ADR: 2.1,