Tisk…
4-Chloro-2-fluorocinnamic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(4-Chloro-2-fluorophenyl)acrylic acid
PC1864R-25G PC1864R-5G PC1864R-1G
APOSPC1864R-25GEA 2110 CZK
APOSPC1864R-25G APOSPC1864R-5G APOSPC1864R-1G
4-Chloro-2-fluorocinnamic acid 98%
4-Chloro-2-fluorocinnamic acid
Vzorec: C₉H₆ClFO₂
Bod tání: 215…218 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143287
CAS číslo: 202982-65-8