Tisk…
2-Chloro-6-fluorobenzyl mercaptan 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1864N-1G PC1864N-5G
APOSPC1864N-1GEA 3190 CZK
APOSPC1864N-1G APOSPC1864N-5G
2-Chloro-6-fluorobenzyl mercaptan 97%
2-Chloro-6-fluorobenzyl mercaptan
Vzorec: C₇H₆ClFS
Bod varu: 102 °C/15mmHg
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00052473
CAS číslo: 170924-52-4