Tisk…
α-Bromo-3-chloro-2-fluorotoluene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Chloro-2-fluorobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-3-chloro-2-fluorobenzene
PC1864G-5G PC1864G-100G PC1864G-25G
APOSPC1864G-5GEA 622 CZK
APOSPC1864G-5G APOSPC1864G-100G APOSPC1864G-25G
α-Bromo-3-chloro-2-fluorotoluene 97%
α-Bromo-3-chloro-2-fluorotoluene
Vzorec: C₇H₅BrClF
MW: 223,47 g/mol
Bod varu: 125…126 °C/15mmHg
Bod tání: 36…40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042503
CAS číslo: 85070-47-9
UN: 3261
ADR: 8,II