Tisk…
4-Chloro-2-fluorobenzylamine hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (4-Chloro-2-fluorophenyl)methanamine hydrochloride
PC1864FD-1G PC1864FD-25G PC1864FD-5G
APOSPC1864FD-1GEA 622 CZK
APOSPC1864FD-1G APOSPC1864FD-25G APOSPC1864FD-5G
4-Chloro-2-fluorobenzylamine hydrochloride 97%
4-Chloro-2-fluorobenzylamine hydrochloride
Vzorec: C₇H₇ClFN·HCl
MW: 196.05 g/mol
Bod tání: 243…245 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143286
CAS číslo: 202982-63-6