Tisk…
3-Chloro-4-fluorobenzylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1864F-1G PC1864F-25G PC1864F-5G
APOSPC1864F-1GEA 622 CZK
APOSPC1864F-1G APOSPC1864F-25G APOSPC1864F-5G
3-Chloro-4-fluorobenzylamine 97%
3-Chloro-4-fluorobenzylamine
Vzorec: C₇H₇ClFN
Bod varu: 104…106 °C/15mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042507
CAS číslo: 72235-56-4
UN: 2735
ADR: 8,III