Tisk…
2-Chloro-6-fluorobenzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1864D-25G PC1864D-10G PC1864D-5G
APOSPC1864D-25GEA 1660 CZK
APOSPC1864D-25G APOSPC1864D-10G APOSPC1864D-5G
2-Chloro-6-fluorobenzylamine 98%
2-Chloro-6-fluorobenzylamine
Vzorec: C₇H₇ClFN
MW: 159,59 g/mol
Bod varu: 91…93 °C/15mmHg
Hustota: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042458
CAS číslo: 15205-15-9
EINECS: 239-259-1
UN: 2735
ADR: 8,II