Tisk…
2-Chloro-4-fluorobenzylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1864B-25G PC1864B-100G
APOSPC1864B-25GEA 1080 CZK
APOSPC1864B-25G APOSPC1864B-100G
2-Chloro-4-fluorobenzylamine 97%
2-Chloro-4-fluorobenzylamine
Vzorec: C₇H₇ClFN
MW: 159,59 g/mol
Bod varu: 94…96 °C/15mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042532
CAS číslo: 15205-11-5
UN: 2735
ADR: 8,III