Tisk…
2-Chloro-6-fluorobenzyl alcohol 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2-Chloro-6-fluorophenyl)methanol
PC1864-25G PC1864-100G PC1864-500G
APOSPC1864-25GEA 1080 CZK
APOSPC1864-25G APOSPC1864-100G APOSPC1864-500G
2-Chloro-6-fluorobenzyl alcohol 99%
2-Chloro-6-fluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆ClFO
Bod tání: 41…42 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004608
CAS číslo: 56456-50-9
EINECS: 260-192-9