2-Chloro-4-fluorobenzoyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC1863T-25G
PC1863T-5G
PC1863T-100G
APOSPC1863T-25GEA
1240
CZK
APOSPC1863T-25G
APOSPC1863T-5G
APOSPC1863T-100G
2-Chloro-4-fluorobenzoyl chloride 98%
2-Chloro-4-fluorobenzoyl chloride
Vzorec:
C₇H₃Cl₂FO Bod varu: 82…84 °C/15mmHg Hustota: 1,447 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00084954 CAS číslo: 21900-54-9 UN: 3265 ADR: 8,II |