Tisk…
3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1863L-25G PC1863L-100G PC1863L-500G
APOSPC1863L-25GEA 910 CZK
APOSPC1863L-25G APOSPC1863L-100G APOSPC1863L-500G
3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride 98%
3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₃ClF₄
Bod varu: 137 °C
Hustota: 1,49 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 42 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042207
CAS číslo: 78068-85-6
UN: 1993
ADR: 3,III