Tisk…
3-Chloro-4-fluorobenzonitrile 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Chlor-3-cyan-6-fluorbenzene
PC1863D-25G PC1863D-100G
APOSPC1863D-25GEA 622 CZK
APOSPC1863D-25G APOSPC1863D-100G
3-Chloro-4-fluorobenzonitrile 99%
3-Chloro-4-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃ClFN
MW: 155,56 g/mol
Bod tání: 67…69 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015431
CAS číslo: 117482-84-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III