Tisk…
4-Chloro-3-fluorobenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1861H-5G PC1861H-100G PC1861H-25G
APOSPC1861H-5GEA 622 CZK
APOSPC1861H-5G APOSPC1861H-100G APOSPC1861H-25G
4-Chloro-3-fluorobenzoic acid 97%
4-Chloro-3-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄ClFO₂
Bod tání: 190…196 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143290
CAS číslo: 403-17-8