Tisk…
4-Chloro-2-fluorobenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1861G-100G PC1861G-500G
APOSPC1861G-100GEA 1820 CZK
APOSPC1861G-100G APOSPC1861G-500G
4-Chloro-2-fluorobenzoic acid 98%
4-Chloro-2-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄ClFO₂
MW: 174,56 g/mol
Bod tání: 203…208 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042468
CAS číslo: 446-30-0
EINECS: 207-162-3