Tisk…
3-Chloro-4-fluorobenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1861D-100G PC1861D-10G PC1861D-25G PC1861D-500G
APOSPC1861D-100GEA 1990 CZK
APOSPC1861D-100G APOSPC1861D-10G APOSPC1861D-25G APOSPC1861D-500G
3-Chloro-4-fluorobenzoic acid 98%
3-Chloro-4-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄ClFO₂
MW: 174,56 g/mol
Bod tání: 133…136 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042477
CAS číslo: 403-16-7