Tisk…
3-Chloro-2-fluorobenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1861C-25G PC1861C-100G PC1861C-1G
APOSPC1861C-25GEA 953 CZK
APOSPC1861C-25G APOSPC1861C-100G APOSPC1861C-1G
3-Chloro-2-fluorobenzoic acid 98%
3-Chloro-2-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄ClFO₂
MW: 174,56 g/mol
Bod tání: 177…180 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042506
CAS číslo: 161957-55-7