Tisk…
2-Chloro-6-fluorobenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1861-100G PC1861-1KG PC1861-250G
APOSPC1861-100GEA 870 CZK
APOSPC1861-100G APOSPC1861-1KG APOSPC1861-250G
2-Chloro-6-fluorobenzoic acid 97%
2-Chloro-6-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄ClFO₂
MW: 174,56 g/mol
Bod tání: 155…161 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002417
CAS číslo: 434-75-3
EINECS: 207-105-2