Tisk…
2-Chloro-4-fluorobenzoic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1860L-100G PC1860L-25G PC1860L-500G
APOSPC1860L-100GEA 1240 CZK
APOSPC1860L-100G APOSPC1860L-25G APOSPC1860L-500G
2-Chloro-4-fluorobenzoic acid 99%
2-Chloro-4-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄ClFO₂
MW: 174,56 g/mol
Bod tání: 181…187 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010615
CAS číslo: 2252-51-9
EINECS: 218-845-0