Tisk…
6-Chloro-5-fluorobenzimidazole 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Chloro-5-fluoro-1H-benzo[d]imidazole
PC1860F-1G PC1860F-250MG
APOSPC1860F-1GEA 3740 CZK
APOSPC1860F-1G APOSPC1860F-250MG
6-Chloro-5-fluorobenzimidazole 95+%
6-Chloro-5-fluorobenzimidazole
Vzorec: C₇H₄ClFN₂
MW: 170,56 g/mol
Bod tání: 148…150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00156132
CAS číslo: 175135-04-3