3-Chloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
3-Chloro-4-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC1860E-100G
PC1860E-25G
PC1860E-5G
APOSPC1860E-100GEA
3190
CZK
APOSPC1860E-100G
APOSPC1860E-25G
APOSPC1860E-5G
3-Chloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride 98%
3-Chloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec:
C₆H₃Cl₂FO₂S Bod varu: 104…105 °C/1mmHg Hustota: 1,61 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00041444 CAS číslo: 91170-93-3 UN: 3265 ADR: 8,II |