Tisk…
2-Chloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1860C-5G PC1860C-1G
APOSPC1860C-5GEA 910 CZK
APOSPC1860C-5G APOSPC1860C-1G
2-Chloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
2-Chloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃Cl₂FO₂S
Bod varu: 243…244 °C
Hustota: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052957
CAS číslo: 85958-57-2
UN: 3265
ADR: 8,III