Tisk…

1-Chloro-4-fluorobenzene 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: Chloro-1-fluoro-4-benzène, 4-Chlorofluorobenzene

PC1860-250G PC1860-25G
APOSPC1860-250GEA 3940 CZK
APOSPC1860-250G APOSPC1860-25G
1-Chloro-4-fluorobenzene 98%
1-Chloro-4-fluorobenzene
Vzorec: C₆H₄ClF
MW: 130,55 g/mol
Bod varu: 129…130 °C
Bod tání: –27 °C
Hustota: 1,226 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 29 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000603
CAS číslo: 352-33-0
EINECS: 206-521-1
UN: 1993
ADR: 3,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR