Tisk…
1-Chloro-3-fluorobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1850-100G PC1850-25G PC1850-500G
APOSPC1850-100GEA 2200 CZK
APOSPC1850-100G APOSPC1850-25G APOSPC1850-500G
1-Chloro-3-fluorobenzene 98%
1-Chloro-3-fluorobenzene
Vzorec: C₆H₄ClF
Bod varu: 126…128 °C
Hustota: 1,219 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 18 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000569
CAS číslo: 625-98-9
EINECS: 210-919-0
UN: 1993
ADR: 3,II