Tisk…
2',3'-Dichloro-6'-fluoroacetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC1848-10G PC1848-5G PC1848-1G
APOSPC1848-10GEA 5290 CZK
APOSPC1848-10G APOSPC1848-5G APOSPC1848-1G
2',3'-Dichloro-6'-fluoroacetophenone 98%
2',3'-Dichloro-6'-fluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₅Cl₂FO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06798121
CAS číslo: 870704-16-8