Tisk…
4-Fluoro-o-toluonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1841-25G PC1841-5G PC1841-100G
APOSPC1841-25GEA 705 CZK
APOSPC1841-25G APOSPC1841-5G APOSPC1841-100G
4-Fluoro-o-toluonitrile
4-Fluoro-o-toluonitrile
Vzorec: C₈H₆FN
Bod tání: 70…74 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095106
CAS číslo: 147754-12-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III