Tisk…
1-Chloro-2-fluorobenzene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1840-100G PC1840-25G PC1840-5G
APOSPC1840-100GEA 3740 CZK
APOSPC1840-100G APOSPC1840-25G APOSPC1840-5G
1-Chloro-2-fluorobenzene 99%
1-Chloro-2-fluorobenzene
Vzorec: C₆H₄ClF
Bod varu: 137…138 °C
Bod tání: –43 °C
Hustota: 1,244 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 37 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000533
CAS číslo: 348-51-6
EINECS: 206-476-8
UN: 1993
ADR: 3,III