Tisk…
3-Chloro-4-fluorobenzamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1837B-10G PC1837B-1G PC1837B-5G
APOSPC1837B-10GEA 1490 CZK
APOSPC1837B-10G APOSPC1837B-1G APOSPC1837B-5G
3-Chloro-4-fluorobenzamide 97%
3-Chloro-4-fluorobenzamide
Vzorec: C₇H₅ClFNO
Bod tání: 145…147 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00153092
CAS číslo: 701-43-9