Tisk…
2-Chloro-6-fluorobenzamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1834-10G PC1834-1G PC1834-5G
APOSPC1834-10GEA 1460 CZK
APOSPC1834-10G APOSPC1834-1G APOSPC1834-5G
2-Chloro-6-fluorobenzamide 97%
2-Chloro-6-fluorobenzamide
Vzorec: C₇H₅ClFNO
Bod tání: 139…142 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00055436
CAS číslo: 66073-54-9
EINECS: 266-123-9