Tisk…
2-Chloro-4-fluorobenzamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1832-1G PC1832-5G PC1832-10G PC1832-25G
APOSPC1832-1GEA 744 CZK
APOSPC1832-1G APOSPC1832-5G APOSPC1832-10G APOSPC1832-25G
2-Chloro-4-fluorobenzamide 97%
2-Chloro-4-fluorobenzamide
Vzorec: C₇H₅ClFNO
Bod tání: 147…149 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042531
CAS číslo: 88578-90-9