Tisk…
4-Chloro-2-fluorobenzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1831-25G PC1831-100G PC1831-500G
APOSPC1831-25GEA 744 CZK
APOSPC1831-25G APOSPC1831-100G APOSPC1831-500G
4-Chloro-2-fluorobenzaldehyde 97%
4-Chloro-2-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄ClFO
MW: 158,56 g/mol
Bod tání: 58…61 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143282
CAS číslo: 61072-56-8